Wolfram ≥99.9% (metals basis), slug, Length: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00525.KG
00525.KI
00525.KGEA
186.12
EUR
00525.KG
00525.KI
Wolfram ≥99.9% (metals basis), slug, Length: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Tungsten
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈30g/slug
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Mw: 183.84 Teplota varu: 5660 Teplota tavenia: 3410 Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |