Molybden 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45055.G6
45055.G5
45055.G6EA
559.58
EUR
45055.G6
45055.G5
Molybden 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Molybden
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈20.2g/m
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Mw: 95.94 Teplota varu: 3617 Teplota tavenia: 2622 Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003465 Číslo CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |