Molybden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42360.09
42360.18
42360.09EA
61.37
EUR
42360.09
42360.18
Molybden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Molybden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈0.51g/slug
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Teplota varu: 3617 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2622 °C Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003465 Číslo CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |