Molybden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42359.14
42359.22
42359.14EA
91.86
EUR
42359.14
42359.22
Molybden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Molybden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈2.0g/slug
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Mw: 95.94 Teplota varu: 3617 Teplota tavenia: 2622 Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003465 Číslo CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |