Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41764.HW
41764.HX
41764.GJ
41764.HWEA
371.84
EUR
41764.HW
41764.HX
41764.GJ
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Molybden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈19.5g/100x150mm, Temper: Hard
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Teplota varu: 3617 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2622 °C Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003465 Číslo CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |