Tlačiť
Molybden, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40911.FL 40911.GT
40911.FLEA 183.06 EUR
40911.FL 40911.GT
Molybden, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molybden
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
Mw: 95.94
Teplota varu: 3617
Teplota tavenia: 2622
Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003465
Číslo CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317