Molybden, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.204 mm (0.008 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40909.FL
40909.HB
40909.FLEA
127.96
EUR
40909.FL
40909.HB
Molybden, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.204 mm (0.008 in)
Molybden
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Teplota varu: 3617 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2622 °C Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003465 Číslo CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |