Tlačiť
Molybden, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40908.FL 40908.GT
40908.FLEA 102.69 EUR
40908.FL 40908.GT
Molybden, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Molybden
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Filtration, electrodes
Vzorec: Mo
Mw: 95.94
Teplota varu: 3617
Teplota tavenia: 2622
Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003465
Číslo CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317