Molybden ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2-4 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39687.14
39687.22
39687.14EA
89.45
EUR
39687.14
39687.22
Molybden ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2-4 µm
Molybden
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-98-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Teplota varu: 5560 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2622 °C Hustota: 10,2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003465 Číslo CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |