Molybden ≥99.94% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10039.G5
10039.G9
10039.H4
10039.G5EA
263.14
EUR
10039.G5
10039.G9
10039.H4
Molybden ≥99.94% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Molybden
Purity: 99.94%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈8.0g/m, Temper: soft
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Teplota varu: 3617 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2622 °C Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003465 Číslo CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |