Vanad ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44108.G1
44108.G5
44108.G1EA
438.61
EUR
44108.G1
44108.G5
Vanad ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Vanad
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈0.03g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Vzorec:
V Mw: 50.94 Teplota varu: 3477 Teplota tavenia: 1896 Hustota: 6.015 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011453 Číslo CAS: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |