Vanad ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11483.G1
11483.G5
11483.G1EA
115.52
EUR
11483.G1
11483.G5
Vanad ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Vanad
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈0.08g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Vzorec:
V Teplota varu: 3477 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1896 °C Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011453 Číslo CAS: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |