Tantalum ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39690.06
39690.14
39690.18
39690.06EA
130.77
EUR
39690.06
39690.14
39690.18
Tantalum ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2 µm
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Hustota: 16,6 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011252 Číslo CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 OSN: 3089 ADR: 4.1,II |