Tantalum (50 ppm Nb) ≥99.98% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10753.06
10753.14
10753.22
10753.06EA
78.51
EUR
10753.06
10753.14
10753.22
Tantalum (50 ppm Nb) ≥99.98% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Tantalum
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Mw: 180.95 Teplota varu: 5427 Teplota tavenia: 2996 Hustota: 16.6 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011252 Číslo CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 OSN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,09223 |