Tlačiť
Tantalum, gauze woven from wire 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 413.16 EUR
43965.GN 43965.GY
Tantalum, gauze woven from wire 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalum
Vzorec: Ta
Teplota varu: 5427 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011252
Číslo CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223