Tlačiť
Tantalum ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42826.09 42826.18
42826.09EA 155.64 EUR
42826.09 42826.18
Tantalum ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.42g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Vzorec: Ta
Teplota varu: 5427 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011252
Číslo CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223