Tantalum ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40716.FF
40716.FI
40716.GH
40716.FFEA
476.53
EUR
40716.FF
40716.FI
40716.GH
Tantalum ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.026g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Teplota varu: 5427 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2996 °C Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011252 Číslo CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |