Tlačiť
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40675.G1 40675.G6
40675.G1EA 323.25 EUR
40675.G1 40675.G6
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.0082g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Microelectronics, contacts, surgical, high temperature
Vzorec: Ta
Mw: 180.95
Teplota varu: 5427
Teplota tavenia: 2996
Hustota: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011252
Číslo CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223