Tantalum ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10357.FF
10357.FI
10357.GH
10357.FFEA
265.57
EUR
10357.FF
10357.FI
10357.GH
Tantalum ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Tantalum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈20.8g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Mw: 180.95 Teplota varu: 5427 Teplota tavenia: 2996 Hustota: 16.69 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011252 Číslo CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |