Tlačiť
Tantalum ≥99.95% (metals basis excluding Nb), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10354.BU 10354.BY 10354.CC
10354.BUEA 206.58 EUR
10354.BU 10354.BY 10354.CC
Tantalum ≥99.95% (metals basis excluding Nb), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈52.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Vzorec: Ta
Teplota varu: 5427 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011252
Číslo CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223