Tantalum hard ≥99.95% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10351.IV
10351.IX
10351.GJ
10351.IVEA
652.91
EUR
10351.IV
10351.IX
10351.GJ
Tantalum hard ≥99.95% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Tantalum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈6.3g/100x150mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Mw: 180.95 Teplota varu: 5427 Teplota tavenia: 2996 Hustota: 16.69 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011252 Číslo CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |