Tantalum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10349.G1
10349.G5
10349.G9
10349.G1EA
77.42
EUR
10349.G1
10349.G5
10349.G9
Tantalum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Tantalum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈3.26g/m Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Teplota varu: 5427 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2996 °C Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011252 Číslo CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |