Tlačiť
Tantalum ≥99.95% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
10347.BOEA 154.22 EUR
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
Tantalum ≥99.95% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tantalum
Vzorec: Ta
Mw: 180.95
Teplota varu: 5427
Teplota tavenia: 2996
Hustota: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011252
Číslo CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223