Tantalum 99,9 Metals basis, wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00977.G1
00977.G5
00977.G1EA
86.92
EUR
00977.G1
00977.G5
Tantalum 99,9 Metals basis, wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.21g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Mw: 180.95 Teplota varu: 5427 Teplota tavenia: 2996 Hustota: 16.69 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011252 Číslo CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |