Tantalum ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.7 mm (0.03 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00911.FG
00911.FY
00911.FGEA
195.75
EUR
00911.FG
00911.FY
Tantalum ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.7 mm (0.03 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈14.5g/25x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Teplota varu: 5427 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2996 °C Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011252 Číslo CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |