Niob ≥99.99% (metals basis excluding Ta), powder, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40510.09
40510.18
40510.09EA
120.74
EUR
40510.09
40510.18
Niob ≥99.99% (metals basis excluding Ta), powder, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Niobium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: APS 10 micron
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 OSN: 3089 ADR: 4.1,II |