Tlačiť
Niob ≥99.8% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40478.09 40478.22 40478.30
40478.09EA 73.41 EUR
40478.09 40478.22 40478.30
Niob ≥99.8% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Used in high temperature and super alloys of Zn and Ti
Vzorec: Nb
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011126
Číslo CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
OSN: 3089
ADR: 4.1,II