Niob ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43231.GK
43231.FY
43231.GKEA
1472.46
EUR
43231.GK
43231.FY
Niob ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈86g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |