Niob hard ≥99.8% (metals basis), rods, hard, Ø 19 mm (0.75 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43080.BS
43080.BP
43080.BSEA
510.31
EUR
43080.BS
43080.BP
Niob hard ≥99.8% (metals basis), rods, hard, Ø 19 mm (0.75 in)
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈24.3g/cm, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |