Niob ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42845.09
42845.18
42845.09EA
105.75
EUR
42845.09
42845.18
Niob ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Niobium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
For vapor deposition
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |