Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40668.FY
40668.GK
40668.HQ
40668.FYEA
78.91
EUR
40668.FY
40668.GK
40668.HQ
Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈12.9g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |