Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39702.GH
39702.HP
39702.GHEA
86.92
EUR
39702.GH
39702.HP
Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈4.29g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |