Niob ≥99.99% (metals basis excluding Ta), slug, Puratronic® (Ta 300 ppm), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35365.QI
35365.QJ
35365.QIEA
173.44
EUR
35365.QI
35365.QJ
Niob ≥99.99% (metals basis excluding Ta), slug, Puratronic® (Ta 300 ppm), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈3.4g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |