Niob ≥99.8% (metals basis), rods, annealed, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10273.BQ
10273.BU
10273.BY
10273.BQEA
107.35
EUR
10273.BQ
10273.BU
10273.BY
Niob ≥99.8% (metals basis), rods, annealed, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈2.7g/cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |