Niob ≥99.99% (metals basis excluding Ta), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10265.BU
10265.BY
10265.CC
10265.BUEA
70.5
EUR
10265.BU
10265.BY
10265.CC
Niob ≥99.99% (metals basis excluding Ta), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈0.42g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |