Tlačiť
Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10259.FY 10259.GK 10259.HQ
10259.FYEA 80.11 EUR
10259.FY 10259.GK 10259.HQ
Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈10.71g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Vzorec: Nb
Mw: 92.91
Teplota varu: 3700
Teplota tavenia: 2468
Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011126
Číslo CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5