Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10257.FY
10257.GK
10257.HQ
10257.FYEA
174.89
EUR
10257.FY
10257.GK
10257.HQ
Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈42.9g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Teplota varu: 3700 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2468 °C Hustota: 8,57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |