Niob ≥99.8% (metals basis), pieces
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00241.22
00241.36
00241.22EA
140.6
EUR
00241.22
00241.36
Niob ≥99.8% (metals basis), pieces
Niobium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Appearance: Grey or silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |