Niob ≥99.97% (metals basis excluding Ta), foil (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00238.FF
00238.FQ
00238.FFEA
155.42
EUR
00238.FF
00238.FQ
Niob ≥99.97% (metals basis excluding Ta), foil (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈1.34g/25x25mm
Appearance: Grey or silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Mw: 92.91 Teplota varu: 3700 Teplota tavenia: 2468 Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |