Niob ≥99.97% (metals basis excluding Ta), foil (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00236.FF
00236.FQ
00236.FY
00236.FI
00236.FFEA
64.18
EUR
00236.FF
00236.FQ
00236.FY
00236.FI
Niob ≥99.97% (metals basis excluding Ta), foil (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Niobium
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈0.68g/25x25mm
Appearance: Grey or silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Vzorec:
Nb Teplota varu: 3700 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2468 °C Hustota: 8,57 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011126 Číslo CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |