Zirconium, powder APS 2-3 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
00847.22
00847.36
00847.22EA
516.25
EUR
00847.22
00847.36
Zirconium, powder APS 2-3 µm
Zirconium
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: Packaged in water
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
UN No.: 1358
MDL No.: MFCD00011303
Vzorec:
Zr Mw: 91.22 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 OSN: 1358 ADR: 4.1 II |