Tlačiť
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44261.KF 44261.KJ
44261.KFEA 363.42 EUR
44261.KF 44261.KJ
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈416g/100x100mm, Temper: annealed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Vzorec: Zr
Mw: 91.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9