Tlačiť
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), foil, annealed, Thickness: 0.711 mm (0.028 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44253.GH 44253.HP
44253.GHEA 243.88 EUR
44253.GH 44253.HP
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), foil, annealed, Thickness: 0.711 mm (0.028 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈46.2g/100x100mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Vzorec: Zr
Mw: 91.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9