Tlačiť
Zirconium ≥99.9% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42559.06 42559.14
42559.06EA 77.42 EUR
42559.06 42559.14
Zirconium ≥99.9% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.16g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Vzorec: Zr
Mw: 91.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9