Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42509.14
42509.22
42509.14EA
68.59
EUR
42509.14
42509.22
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.31g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Vzorec:
Zr Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |