Tlačiť
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), foil, annealed, Thickness: 0.025 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38369.VR 38369.VS
38369.VREA 158.22 EUR
38369.VR 38369.VS
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), foil, annealed, Thickness: 0.025 mm
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈8.3g/10x50cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Vzorec: Zr
Mw: 91.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9