Tlačiť
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), lumps 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36253.14 36253.22
36253.14EA 107.1 EUR
36253.14 36253.22
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), lumps 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Vzorec: Zr
Mw: 91.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9