Tlačiť
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), wire (max. 4.5% Hf), Ø 1.14 mm (0.045 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14627.G2 14627.G6 14627.H2
14627.G2EA 85.84 EUR
14627.G2 14627.G6 14627.H2
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), wire (max. 4.5% Hf), Ø 1.14 mm (0.045 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈6.64g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Vzorec: Zr
Mw: 91.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9