Zirconium ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10594.GM
10594.GR
10594.IB
10594.GMEA
122.74
EUR
10594.GM
10594.GR
10594.IB
Zirconium ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Zirconium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈10.3g/100x125mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Vzorec:
Zr Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |