Zirconium ≥99% (metals basis excluding Hf), rods (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10443.BS
10443.BW
10443.BSEA
74.21
EUR
10443.BS
10443.BW
Zirconium ≥99% (metals basis excluding Hf), rods (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Zirconium
Purity: 99%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.96g/cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Vzorec:
Zr Mw: 91.22 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |